Wichtige Dokumente
03353621001
Roche
5′/3′ RACE-Kit, 2. Generation
sufficient for 10 reactions
Größe auswählen
€ 578,00
Größe auswählen
About This Item
€ 578,00
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 10 reactions
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Transcriptor Reverse Transcriptase: 85 °C für 5 Minuten
Anwendung
- Struktur- und Expressionsstudien von RNA-Molekülen[3]
- Herstellung von vollständiger („full-length“) cDNA[4][5]
- Isolierung und Charakterisierung von 5′- oder 3′-Enden aus RNA-Botschaften mit niedriger Kopienzahl[6]
- Erststrang-cDNA-Synthese[6]
- Amplifikation und weitere Klonierung seltener mRNAs[6]
- In Verbindung mit Exon-Trapping-Methoden verwenden
- Produkte der RACE-Reaktion können ohne Klonierung direkt sequenziert werden
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robuste Leistung: Rekombinante Transcriptor Reverse Transcriptase ermöglicht Prozession durch Regionen mit schwieriger sekundärer RNA-Struktur.
- Praktisch: Funktions- und Expressionsstudien des 5′ oder 3′-Endes der RNA können mit dem gleichen Kit durchgeführt werden.
- Zuverlässig: dA-Tailing von cDNA mit rekombinanter terminaler Transferase vermindert die Wahrscheinlichkeit unangemessener Verkürzung (Trunkation).
- Reproduzierbar: Oligo-dT-Anker-Primer mit Nicht-3′dT gewährleistet die korrekte Bindung an das innere Ende des Poly(A)-Tail.
- Herstellung langer Fragmente: Erzeugen Sie cDNA mit einer Länge von bis zu 14 kb mit Transcriptor Reverse Transcriptase.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- cDNA Synthesis Buffer 5x concentrated
- Transcriptor Reverse Transcriptase 20 U/μl
- Deoxynucleotide Mix
- dATP, pH 7.5 (20 °C)
- Reaction Buffer 10x concentrated
- Terminal Transferase, recombinant
- Control neo-RNA 1 ng/μl
- Oligo dT-Anchor Primer
- PCR Anchor Primer
- Control Primer neo1/rev primer 12.5 μM
- Control Primer neo2/rev primer 12.5 μM
- Control Primer neo3/for primer 12.5 μM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In addition to the troubleshooting provided in the product manual, most probably the efficiency of the tailing reaction performed by Terminal Transferase could be impaired. This could occur due to several reasons (which will not only affect the control reaction, but 5′ RACE in general):