Wichtige Dokumente
ZTC04S
Millipore
ZipTip® Pipettenspitzen
C4 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Synonym(e):
Pipettenspitzen mit Filter
Größe auswählen
8 PKG
€ 59,90
96 EA
€ 406,00
960 EA
€ 3.590,00
€ 59,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
€ 59,90
96 EA
€ 406,00
960 EA
€ 3.590,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
€ 59,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
polypropylene
silica resin
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
ZipTip®
Parameter
4-70  °C temperature
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Bettvolumen
0.6 μL
Dicke
15 μm
Spitzen ID
3.375 mm
Spitze L
31 mm
Spitze AD
5.8 mm
Spitzenvolumen
10 μL
Volumen
10 μL
Porengröße
300 Å pore size
pH-Wert
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Kapazität
3.3 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Verwandter Inhalt
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.