Wichtige Dokumente
ZLXL00ESV
Milli-Q
externes Magnetventil
For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das externe Magnetventil wird zum Stoppen es Wasserflusses nachgelagert seiner Position im Falle einer durch das System erkannten Leckage eingesetzt.
Anwendung
Wird zum Schutz der Laborumgebung und anderer Instrumente vor Wasserschäden eingesetzt, wenn es in Kombination mit einem Wassersensor verwendet wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Originalersatzteil für das externe Magnetventil für Systeme mit hohem Durchfluss | ZLXL00ESV
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany