Fortfahren mit
IPAKMET00
IPAK Meta® Polishing-Modul für aufbereitetes Wasser
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Im IPAK Meta® Polishing-Modul wird eine Kombination aus Jetpore® Mischbett-Ionenaustauscherharz und innovativen IQnano Ionenaustauschermedien eingesetzt, um Spurenionen aus Reinwasser zu entfernen.
In Kombination mit einem IPAK Quanta® Wasser-Polishing-Modul für aufbereitetes Wasser (IPAKQUA00) wird die Herstellung von Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Laboranwendungen möglich.
Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Wir haben untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen unserer Aufbereitungskartuschen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Dieses Produkt hat von einer Optimierung der Harzmischung, der Verpackung und des End-of-Life-Managements profitiert. Daher gilt es als umweltverträglicheres Alternativprodukt in der Kategorie „Reengineered“. Sehen Sie sich die DfS-Scorecard für die neue IPAK-Meta®-Kartusche für Reinwasser an.
Application
  • Für Milli-Q® IQ/EQ 7000 und EQ 7008/16 Reinstwasseraufbereitungssysteme, die mit aufbereitetem Wasser gespeist werden
  • Liefert Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Anwendungen
Features and Benefits
  • Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
  • 78 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany