Dokumente
ZFC0NN5QQ
Milli-Q
Verbinder 5 m
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
Synonym(e):
Verbinder, 5 m, POD zu POD
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Leistungsmerkmale
For POD to POD connection
Kabel L
5 m
Kompatibilität
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Allgemeine Beschreibung
Der 5-m-Verbinder für POD zu POD ist ein Montagezubehör für Milli-Q® IQ 7000 und Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Wassersysteme, das zum Verbinden einer Q-POD® mit einer weiteren Q-POD® Abgabevorrichtung und für Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 und Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Wassersysteme zum Verbinden einer E-POD® mit einer weiteren E-POD® Abgabevorrichtung verwendet wird
Anwendung
Der 5-m-Verbinder für POD zu POD ist ein Montagezubehör für Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 und Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Wassersysteme. Es fasst hydraulische und elektrische Verbinder in einer 5 m langen Hülle zusammen. Es gibt auch eine 2 m lange Version.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Verbinder ermöglicht die Installation einer weiteren Q-POD® oder E-POD® in 5 m Entfernung von einem Q-POD® oder Q-POD® in Reihe. Er fasst Schläuche und Kabel in einer einzigen weißen Hülle zusammen, für saubere Installationen und übersichtliche Integration.
Rechtliche Hinweise
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany