Wichtige Dokumente
YY2214265
Millipore
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Durchmesser
14.2 cm
Kompatibilität
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Accessories for filter holders for sample preparation.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13