Merck
XX3001240
Millipore
Filterhalter für die Analyse, 13 mm, Edelstahl
Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel
Synonym(e):
13-mm-Filterhalter, Edelstahl-Filterhalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE seal
stainless steel housing
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
8.9 cm
Durchmesser
3.8 cm
Filterdurchm.
13 mm
Filtrationsfläche
0.7 cm2
Trichterkapazität
40 mL
Fitting
inlet funnel
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Diese Filterhalter aus Edelstahl für die Analyse sind für die Vakuumfiltration von Proben für die bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse konzipiert.
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen für Proben von bis zu 250 ml erhältlich
•Die Halterung mit 250-ml-Trichter ist mit einem Trichterdeckel versehen, der mit einer Zubehörfiltereinheit belüftet werden kann
•Kann autoklaviert oder abgeflammt werden
Anwendungen:
Bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse
Filterhalter für die Analyse
XF2004710 100-ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
XF2004725 250-ml-Filterhalter, 47 mm, Edelstahl
XX1002540 50-ml-Filterhalter, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XX1002540:
XX1002503 Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1002535 Dichtungen, PTFE-beschichtet
XX1002542 Sockel für 25-mm-Filterhalter
XX2004718 Stopfen Nr. 8, 9,5-mm-Loch (3/8 Zoll), Silikon
XX5002501 Stützsieb, 25 mm, Edelstahl
Ersatzteile für XF2004710 und XF2004725:
XF2004755 Edelstahlfilter, 100 ml
XF2004756 Edelstahltrichter, 250 ml
XF2004758 Edelstahl-Trägerfritte
XX1004703 Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1004708 Stopfen mit Loch Nr. 8, Silikon
Zubehör
SLFG02550 Millex Spritzenvorsatzfilter, Fluoropore® PTFE, hydrophob, nicht steril, 25 mm
XX1004705 Vakuumfiltrationskolben, 1 l
XX1004744 Vakuumfiltrationskolben, 4 l
XX7100004 Schläuche, 4,76 mm (3/16 Zoll) I.D. x 140 cm, Silikon
Prinzip
Vakuum
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany