VPMKVALNB9
Viresolve® Pro Micro 40 Geräte-Kit
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Synonym(e):
Viresolve® Pro-Gerät
Größe auswählen
€ 622,00
Größe auswählen
About This Item
€ 622,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Qualitätsniveau
Parameter
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
Filtrationsfläche
3.4 cm2
Gewicht
14.73 gempty
Verunreinigungen
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Fitting
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleine Geräte für die Prozessentwicklung, Optimierung und Validierungsstudien
- Membranbasierte adsorptive Vorfilter zum Entfernen von Proteinaggregaten und anderen Ablagerungsarten
- Neun Einheiten je Kit (eine Membrancharge)
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.