Merck
MSPV01FS1
Millipore
Viresolve® Pod Vorfilter
Prefiltration before parvovirus removal
Synonym(e):
Pod Viresolve Prefilter, 0.11 m 2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
20-40 L process volume
Methode(n)
protein purification: suitable
Filtrationsfläche
0.11 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Pod
Anwendung
Vorfiltration vor der Parvovirus-Entfernung
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 123 °C
Rechtliche Hinweise
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13