Fortfahren mit
SYNF411100
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F411100, 2-neck round flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
100 mL, 100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck
Joint:
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 56,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck
joint
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F411100
capacity
100 mL, 100 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF414100SYNF411900SYNF411110
description
100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
description
100 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
description
100 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
description
10 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
manufacturer/tradename
Synthware F411100
manufacturer/tradename
Synthware F414100
manufacturer/tradename
Synthware F411900
manufacturer/tradename
Synthware F411110
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
10 mL , 10 mL
material
round bottom , two-neck , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
material
round bottom , borosilicate glass flask, two-neck (angled side neck)
joint
side joint: ST/NS14/20, center joint: ST/NS14/20
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS14/20
joint
side joint: ST/NS14/20, center joint: ST/NS19/22
joint
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)