Merck
VCWP01300
Millipore
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,1 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,1 µm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate
1.5 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
1.5%
Brechungsindex
n/D 1.5
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.1 μm pore size
74 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: VCWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
Mikrodialyse von DNA und Proteinen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)