The Centricon Plus-70 is recommended to be filled to 65 mL. If filled to the absolute top, at 70 mL, extra care should be taken when putting the cap on by snapping it down carefully in a clockwise motion all around.
UFC700308
Centricon® Plus Zentrifugenfilter
MWCO 3 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Leistungsmerkmale
holdup volume 75 μL
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Centricon®
Parameter
15-70 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
western blot: suitable
Länge
121 mm
Durchmesser
6 cm
Filtrationsfläche
19 cm2
Porengröße
3 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
•Rückgewinnung üblicherweise 90 %
•Konzentration 50x bis 200x
•Niedriges Rückhaltevolumen
•Das Polypropylen-Gehäuse minimiert die Bindung
•Deadstop verhindert Schleudern bis zur Trockenheit
•Gebrauchsfertig. Keine Montage notwendig
Anwendungen:
•Konzentrieren und Entsalzen von Chromatographiesäule-Eluaten
•Konzentrieren monoklonaler Antikörper
•Konzentrieren von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen
•Klären von Gewebehomogenaten und Zelllysaten
•Pufferaustausch oder Diafiltration
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Artikel
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
-
What is the maximum volume that can be filled in a Centricon Plus-70?