Merck
UFC30LG00
Millipore
Ultrafree®-Zentrifugenfilter, 0,4 ml Probenvolumen
pore size 0.2 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Ultrafree-C3LCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Arbeitsvolumen
0.4 mL
Porengröße
0.2 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtertyp: Mikrofiltration
Ultrafree®-MC (0,5 ml) und Ultrafree-CL (2 ml) Zentrifugen sind Einwegfilter zum Entfernen von Teilchen aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Geräte sind mit zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 µm) für schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen (-MC) und 15-mL-Röhrchen (–CL).
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
•Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernen von Teilchen und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal für die Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
0,2 µm Porengröße, hydrophiles PTFE, 0,4 ml Volumen, nicht steril
Festwinkel-Mikrozentrifugenrotor mit maximal 12.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Rechtliche Hinweise
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13