Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
liquid
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
For liquids in small vials.
shipped in
ambient
General description
Steritest® NEO ist eine Membranfiltrationseinheit zur Sterilitätsprüfung filtrierbarer pharmazeutischer Produkte. Die Einheit vereinfacht jeden Schritt der Sterilitätsprüfung, von der Handhabung bis hin zur Rückverfolgung. Das in sich geschlossene System minimiert falschpositive Ergebnisse, bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit und gewährleistet, dass pharmazeutische Produkte während der Testverfahren niemals der Umgebung ausgesetzt werden. Bei Verwendung mit der Steritest® Symbio-Pumpe, spezifischen Zubehörteilen und hochwertigen Nährmedien und Spüllösungen bietet dieses System ein optimiertes und in vollem Umfang vorschriftskonformes Testverfahren. Die Einheit ist gammasterilisiert und doppelt verpackt, damit sie schnell in Sterilitätstestbereiche eingebracht werden kann. Sie vereinfacht daher Dekontaminationsverfahren und spart wertvolle Zeit. Die doppelt verpackte Steritest® NEO-Einheit enthält eine dünne Doppelkanüle für kleine Fläschchen mit Septum. Das blaue Kanisterunterteil kennzeichnet eine Membran aus Zellulosemischester. Diese Membran bietet eine optimale Filtrationsfließrate für Standardprodukte.
Application
Features and Benefits
- Sterilitätsprüfung mit unseren Geräten, Pumpen, Medien, Flüssigkeiten und Dienstleistungen alles aus einer Hand
- Steritest®-Einheiten werden in unserem Center of Excellence in Molsheim, Frankreich, hergestellt, mit hochwertigen Kontrollstandards, durch die jede Charge das Qualitätszertifikat erhält.
- Neues Kanülendesign
- Bessere Arbeitsabläufe
- Geschlossenes System
- gleichbleibende Leistung
- neues Tool zur Schlauchabtrennung
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For liquids in small vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa. | description For liquids in large vials with septa., Blue base canister with vented needle adapter, pkg of 10 blisters per box, Single packed | description For liquids in ampoules or collapsible bags., Blue base canister with a single-needle adapter., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, double packed | description For liquids in large vials., Red base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed |
| compatibility For liquids in small vials. | compatibility For liquids in large vials with septa. | compatibility For liquids in ampoules or collapsible bags. | compatibility For liquids in large vials. |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, PVC tubing (double lumen), Nylon 66 adapter (for needle), plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister) | material mixed cellulose esters (MCE) (for membrane filter), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), blue base (canister), plain filter, stainless steel (for needle) | material PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), mixed cellulose esters (MCE) membrane, Nylon 66 adapter (for needle), plain filter, stainless steel (for needle) | material styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), Nylon 66 adapter (for needle), PVDF membrane, plain filter, stainless steel (for needle), PVC tubing (double lumen) |
| packaging pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed | packaging pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, double packed | packaging pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| feature Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa. | feature Blue base canister with vented needle adapter | feature Blue base canister with a single-needle adapter. | feature Red base canister with a vented double needle for large glass containers with septa. |
| manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Steritest® NEO-Einheit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?