Fortfahren mit
TMTP09030
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore-Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
Material:
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
20 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Die Isopore-Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore-Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore-Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Gewichtgleiche Filter sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse. Die
•Isopore-Membranen werden nicht gefärbt, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden.
•Das nicht-hygroskopische Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit.
•Das lichtdurchlässige Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich.
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TMTP
Filtertyp: Siebfilter
Application
  • Parasitologie
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMTP04700TMTP14250TMTP02500
description
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
parameter
140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 550 mL/min-cm2 water flow rate (typical flow rate at 10 psi)
diam.
90 mm
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
25 mm
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)