Fortfahren mit
TMTP02500
Isopore Membranfilter
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
Material:
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 550 mL/min-cm2 water flow rate (typical flow rate at 10 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
20 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Analysen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Teilchen mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der einzigartige Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftreinhaltung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TMTP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • Parasitologie
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMTP04700TMTP09030TMTP14250
description
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
parameter
50 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 550 mL/min-cm2 water flow rate (typical flow rate at 10 psi), 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
50 L/min-cm2-psi air flow rate, 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
parameter
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
142 mm
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore
material
plain filter, clear filter, polycarbonate membrane
material
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, clear filter
material
polycarbonate membrane, clear filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore Membranfilter
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)