Fortfahren mit
TMTP04700
Isopore Membranfilter
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
Material:
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear filter, plain filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
20 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften und Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftmonitoring, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TMTP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Parasitologie
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Fließrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMTP14250TSTP14250TCTP14250
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
142 mm
diam.
142 mm
pore size
5.0 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
11.3 % porosity, 3.0 μm pore size
pore size
10.0 μm pore size, 5-20 % porosity
parameter
140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 50 L/min-cm2-psi air flow rate
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
69 L/min-cm2-psi air flow rate, ~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
material
polycarbonate membrane, clear filter, plain filter
material
polycarbonate membrane, clear filter, plain filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, clear filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore Membranfilter
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. TMTP04700 has multi angle pore ?..
    1 answer
    1. This product has multi-angle pores rather than vertically aligned pores.
      Helpful?
  2. We are looking for the Polycarbonate membranes, K50CP04700 CE Osmonics, diameter 47 mm, pore size 5 microns. 100 pc/box. Thank you
    1 answer
    1. This Isopore polycarbonate membrane has a pore size of 5 um and a diameter of 47 mm. The Osmonics brand products are not offered.