Merck
TANKVNT22
Milli-Q
Belüftungsfilter
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Verwendung
(for type 3 water)
Verpackung
pkg of 2 units
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Höhe
33 cm (12.8 in.)
Porengröße
0.22 μm pore size
Kompatibilität
for use with SDS
for use with tanks
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Der Belüftungsfilter schützt gelagertes hochempfindliches Reinwasser vor möglichen Verunreinigungen aus der Umgebung. Dazu gehören Kohlendioxid, Partikel, Mikroorganismen und flüchtige organische Verbindungen, die hauptsächlich aus der Laboratmosphäre stammen.
  • Er enthält eine Kombination aus verschiedenen Aufbereitungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Luftschadstoffe zu entfernen, welche die Qualität des gespeicherten aufbereiteten Wassers während der Lagerung herabsetzen könnten. Enthält Natronkalk, um eine CO2-Kontamination zu verhindern.
  • Die Kartuschen des Belüftungsfilters bestehen aus Polypropylen, Polyethersulfon und Styrol-Acrylnitril-Harz.
Anwendung
Der Belüftungsfilter bietet erweiterten Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Natronkalk zum Entfernen von Kohlenstoffdioxid.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany