Merck
HP01PPVN0
Millipore
Optiseal Sanitary Cartridge Housing In-line
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materialien
316L stainless steel
silicone seal
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
OptiSeal®
Verfügbarkeit
available only in North America
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Höhe
20.3 cm (8 in.)
Länge
20.2 cm
Breite Einlass bis Auslass
20.3 cm (8 in.)
Gewicht
1.25 kg (2.75 lb)
Fitting
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Kartuschencode
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
Kompatibilität
for use with Optiseal Cartridge Filter
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: In-line
Anwendung
Kleintechnische Anwendungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Surface Finish, Exterior: Sanitäre Oberfläche, Ra <0,8 µm
Surface Finish, Wetted: Elektropolierte sanitäre Oberfläche, Ra <0,5 µm
Sonstige Hinweise
Type of mounting used for filter housing: Kann in bestehende starre Rohrleitungen integriert werden
Rechtliche Hinweise
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany