Merck
SX1243F
Supelco
Schwefelsäure -Lösung
Synonym(e):
normality
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352322
Agentur
traceable to NIST
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Spezifikationen
Tolerance: ±0.00010N
Hinweis zur Analyse
Color Limit: "10 max."
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable