SX0723
Natriumphosphat
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Synonym(e):
Disodium Hydrogen Phosphate, Anhydrous, Disodium Hydrogen Phosphate, sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
crystalline powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤0.2% loss on drying
pH-Wert
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (decomposition)
Löslichkeit
77 g/L
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
UV-Absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.