Merck
SX0070
Supelco
Sand
Standard
Synonym(e):
Sand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101503
EG-Index-Nummer:
238-878-4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
granular
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Farbe
beige
Partikelgröße
0.2-0.8 mm
pH-Wert
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1713 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable