Wichtige Dokumente
ST1662
Sigma-Aldrich
Anti-BCL9 Mouse mAb (2D4)
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-β-cell CLL/Lymphoma 9
Größe auswählen
100 μG
€ 461,00
€ 461,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 461,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 461,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D4, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL9(607)
Allgemeine Beschreibung
Anti-BCL9, mouse monoclonal, clone 2D4, recognizes the BCL9 protein in HeLa cells. It is validated for ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the BCL9 protein.
Recognizes the BCL9 protein in HeLa cells.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1036-1136 human BCL9, expressed as a GST fusion protein
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable