Fortfahren mit
SCP0073
Caspase 1 Substrate (ICE), fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 194,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H41N5O12
Molekulargewicht:
723.73
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 194,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspase 1 Substrate (ICE), fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 1 is a cysteine protease activator of inflammatory processes which may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates build around the YEVD (Tyr-Glu-Val-Asp) sequence. These substrates include: Ac-YEVD-pNa (Ac-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanalide), chromogenic and Ac-YEVD-AMC (Ac-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0070SCP0066SCP0078
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)