Wichtige Dokumente
ST1543
Sigma-Aldrich
Anti-GHR Mouse mAb (3A12)
liquid, clone 3A12, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Growth Hormone Receptor
Größe auswählen
100 μG
€ 379,00
€ 379,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 379,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 379,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A12, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GHR(2690)
Allgemeine Beschreibung
Anti-GHR, mouse monoclonal, clone 3A12, recognizes the GHR protein in HeLa cells. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the GHR protein.
Recognizes the GHR protein in HeLa cells.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 19-119 of human GHR, expressed as a GST fusion protein
Anwendung
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:50)
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable