SLHPR33RB
Millex™-Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-HP-Spritzenvorsatzfilter, Millipore Express®-PES-Spritzenvorsatzfilter, PES-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
€ 697,00
Größe auswählen
About This Item
€ 697,00
Empfohlene Produkte
Materialien
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Produktlinie
Millex™
Haltbarkeit
3 yr
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 250
Hersteller/Markenname
Millex™ SLHPR33RB
Parameter
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Volumen
200 mL
Farbe
green
Matrix
Millipore Express®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
- Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
- Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
- Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Sonstige Hinweise
- Retention von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Sterilfiltration
- Verwendungszweck: Sterilisation von kleinen Mengen wässriger Lösungen
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung des Millex™ Spritzenvorsatzfilters
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.