Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PVC housing, polyethersulfone membrane
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex™
feature
CE compliant, holdup volume< 0.1 mL after air purge, hydrophilic, FDA registered, medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
≥175 mL/min flow rate at 30 psi, 45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Application
- Klinischer Nutzen: Entfernung von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
- Krankenhausapotheke: Sterilfiltration und/oder Klärfiltration kleiner Mengen von Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
- Direkte Patientenversorgung: Sterilisation und/oder Entfernung von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie von Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.
Features and Benefits
- Nur für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
- Membranfilter aus Polyethersulfon(PES) in einem Gehäuse aus Polyvinylchlorid(PVC)
- Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
- CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device | description pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device | description pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device | description pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ |
| diam. 25 mm | diam. 33 mm | diam. 25 mm | diam. 33 mm |
| material polyethersulfone membrane, PVC housing | material modified acrylic housing, polyethersulfone membrane | material PVC housing, polyethersulfone membrane | material modified acrylic housing, polyethersulfone membrane |
| fitting male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting male Luer-Lok® outlet, female Luer-Lok® inlet | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip |
| sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; γ-irradiated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™-MP-Filtereinheit (steril)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?