Merck
SCNY00040
Millipore
Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
pore size 40.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonym(e):
Steriflip sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steriflip®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
138 mm
Durchmesser
6.4 cm
Filterdurchm.
4 cm
Filtrationsfläche
7 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Porengröße
40.0 μm pore size
Fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
50-mL-Zentrifugenröhrchen mit Kappe
Überblick
Die Steriflip-Filtereinheit filtriert direkt in 50-mL-Standard-Zentrifugenröhrchen, womit der Filtrattransfer entfällt. Sie schrauben einfach die Filtereinheit auf ein 50-mL-Zentrifugenröhrchen, das Ihre Probe enthält, drehen das Ganze um 180° und legen Vakuum an. Danach sammelt sich das Filtrat im angeschlossenen 50-mL-Zentrifugenröhrchen.
Neue Porengrößen ideal für Anwendungen in der Zellisolierung.
Die Steriflip-Nylon-Netzfilter sind nun in den Porengrößen 40, 60 und 100 µm erhältlich und daher ideal für Anwendungen mit Stammzellen, Herzmuskelzellen, Nervenzellen und Skelettgewebe geeignet. Das geschlossene, unter Vakuum stehende System gewährleistet die Sterilität der Proben und ermöglicht eine schnellere Abscheidung großer Mengen an Zellmaterial sowie eine hohe Rückgewinnung.
Die Steriflip®-Filtereinheit eliminiert das Abgießen beim Probentransfer. Sie schrauben einfach die Filtereinheit auf ein 50-mL-Zentrifugenröhrchen, das Ihre Probe enthält, drehen das Ganze um 180° und legen Vakuum an. Das Filtrat sammelt sich in dem 50-mL-Zentrifugenröhrchen, das an der Einheit befestigt ist. Steriflip-Filter sind in verschiedenen Porengrößen erhältlich, die ideal zur Zellisolierung geeignet sind. Dazu gehören Nylon-Netzfilter mit Porengrößen von 40, 60 und 100 µm, die optimal für Anwendungen mit Stammzellen, Herzmuskelzellen, Nervenzellen und Skelettgewebe geeignet sind. Das geschlossene, unter Vakuum stehende System gewährleistet die Sterilität der Proben und ermöglicht eine schnelle Abscheidung großer Mengen an Zellmaterial sowie eine hohe Rückgewinnung.
Eigenschaften und Vorteile
•Eliminiert den unsauberen Probentransfer durch ein geschlossenes, unter Vakuum stehendes System
•Isoliert Zellen von Zelltrümmern mithilfe von Nylon-Netzfiltern mit unterschiedlichen Porengrößen
•Ideal zur Sterilisation kleiner Nährmedienchargen
•Passt auf jedes 50-mL-Standard-Zentrifugenröhrchen und spart dadurch Arbeitsmaterial und Zeit und reduziert die Gefahr von Verschüttungen
Anwendungen
Sterilisation wässriger Lösungen (bis zu 50 mL), Sterilfiltration kleiner Nährmedienchargen, Sterilfiltration von Puffern mit wertvollen Proteinen oder kleinmolekularen Bestandteilen, Zellisolierung
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Steril, 50 ml Prozessvolumen, 40,0 µm Porengröße, hydrophile Nylonnetzmembran, strahlensterilisiert
Prinzip
Vakuum
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vahan Serobyan et al.
eLife, 9 (2020-01-18)
Transcriptional adaptation is a recently described phenomenon by which a mutation in one gene leads to the transcriptional modulation of related genes, termed adapting genes. At the molecular level, it has been proposed that the mutant mRNA, rather than the
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.