SCM106
Human OPC Spontaneous Differentiation Culture Media Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Neural Stem Cells
Qualitätsniveau
Typ
for cell culture
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable