Wichtige Dokumente
RAWP29325
Millipore
MF-Millipore-Membran
Synonym(e):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 1.2 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
170 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
5%
Brechungsindex
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
1.2 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥0.92 bar, air with water at 23 °C
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: RAWP
Filter Type: Membranfilter
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)