AAWP29325
MF-Millipore-Membran
pore size 0.8 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.8 µm, 293 mm, white, plain
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
180 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)