P3C003C01
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
3 kDa, C screen, 0.11 m2
Synonym(e):
Pellicon®-3-Kassette mit ULTRACEL®-3-kDa-Membran, C-Screen, 0,11 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Pellicon®
Lagerbedingungen
do not freeze
Parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
Methode(n)
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Höhe
2.4 cm (0.93 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Filtrationsfläche
0.11 m2
Größe
68 mL , Volume (permeate)
85 mL , Volume (feed)
Breite
17.8 cm (7 in.)
178 mm
Matrix
(Ultracel)
Porengröße
3 kDa pore size
pH-Wert
2-13
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Egal ob im Klein- oder Großmaßstab: Die Pellicon®-3-Kassetten eignen sich für den Einsatz in Forschung, Prozessskalierung (Scale-up und Scale-down), Anwendungsentwicklung und Herstellung. Das Design der Pellicon®-3-Kassetten und der automatisierte Herstellungsprozess sorgen für eine unschlagbare Leistungskonsistenz und erweiterte lineare Skalierbarkeit zwischen den Kassettengrößen. Außerdem bieten die Pellicon®-3-Kassetten eine größere Auswahl an Kassettengrößen für eine optimale Entwicklung von Scale-up- und Scale-down-Prozessen. Dank des überarbeiteten Designs sind die Pellicon®-3-Kassetten schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu entfernen. Die Konstruktionsmaterialien sind mit einer Vielzahl von chemischen Reinigungsmitteln kompatibel, wie sie bei vielen TFF-Systemen für eine ordnungsgemäße Desinfektion erforderlich sind.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimale Produktwiederfindung mittels bewährter Verbundmembran-Technologie
- Schnelles und zuverlässiges Up- und Down-Scaling vom Labor bis zur Produktion
- Robuste, zuverlässige Konstruktion, die sich ideal für Filtrationsprozesse mit höheren Betriebsdrücken, Temperaturen und kaustischen Reinigungsverfahren eignet
- Automatisierte Herstellung für unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Reinigung
- Beständig gegenüber Chemikalien und extremen Temperaturen
- Vielseitiges Siebangebot für optimale Prozesse
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich