Fortfahren mit
P2PLACV01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 1 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Synonym(e):
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC V 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Mini-Ultrafiltrationsmodul, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
1 kDa NMWCO
General description
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLAC
Filter Type: Ultrafiltration
Features and Benefits
Type V screen (open channel)
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2PLACC01P2PLBCV01P2PLBCC01
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
material
polypropylene screen, regenerated cellulose , polyurethane adhesive
material
polyurethane adhesive, polypropylene screen, regenerated cellulose
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
material
polyurethane adhesive, polypropylene screen, regenerated cellulose
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
H
1.5 cm (0.6 in.)
H
2.16 cm (0.85 in.)
H
1.5 cm (0.6 in.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)