Fortfahren mit
P2PLBCV01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 3 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Synonym(e):
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLBC V 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Mini-Ultrafiltrationsmodul, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
General description
Filtercode: PLBC
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration der Einheit: Mini-Kassette
Features and Benefits
Typ-V-Screen (offener Kanal)
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Other Notes
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2PLBCC01P2PLACV01P2PLACC01
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
material
polypropylene screen, regenerated cellulose , polyurethane adhesive
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
21 cm (8.3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2