NY6H02500
Nylon-Membranfilter, Porengröße 160,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Netzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
100 μm
Porengröße
160.0 μm pore size
52 % porosity
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
- Sammlung von Algen und Zellen
- Partikelanalyse
- Grobpartikelfiltration
- Toxikologie und Wirkstofftests an C. elegans und am Zebrafisch
- Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
- Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13