Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Material:
PET membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
124 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PET membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
diam.
124 mm
filter diam.
124 mm
shipped in
ambient
General description
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter
Application
- Combining multiple filtration steps
- Preventing upstream and downstream filters from blinding
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic | description - | description - | description 0.45 µm, 25 mm, hydrophobic, polypropylene |
| diam. 124 mm | diam. - | diam. - | diam. - |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore |
| material PET membrane, white filter, plain filter | material plain filter, white filter, PET | material plain filter, PET , white filter | material white filter, plain filter, polypropylene membrane |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophobic |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?