Fortfahren mit
NY4100010
Nylon-Membranfilter, Porengröße 41,0 μm
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Netzfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
31 % porosity, 41.0 μm pore size
Material:
Nylon membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter L × W
30 cm × 3 m
thickness
50 μm
pore size
31 % porosity, 41.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Filtercode: NY41
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen im Bereich von 5 bis 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften und Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Application
  • Erfassen von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfilter
  • Toxikologische und Wirkstofftests an C. elegans und Zebrafischen
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NY4102500NY4104700NY6000010
description
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
pore size
31 % porosity, 41.0 μm pore size
pore size
31 % porosity, 41.0 μm pore size
pore size
31 % porosity, 41.0 μm pore size
pore size
41 % porosity, 60.0 μm pore size
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)