NY1109000
Nylon-Membranfilter, Porengröße 11,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Netzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
11.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
65 μm
Porengröße
11.0 μm pore size
6 % porosity
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
- Sammlung von Algen und Zellen
- Partikelanalyse
- Grobpartikelfilter
- Toxikologische und Wirkstofftests an C. elegans und Zebrafischen
- Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
- Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13