sample type bottled water sample type beer sample type cosmetics sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
bioburden testing cosmetics environmental food and beverages water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Gebrauchsfertige, sterile Milliflex-Filtereinheiten kombinieren einen Probentrichter und einen Membranfilter mit Netzaufdruck in einer Einheit.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany