Fortfahren mit
MXPHEAD01
Zusätzlicher Milliflex Pumpenkopf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
material
316L stainless steel
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Die kompakte Milliflex Plus-Vakuumpumpe rationalisiert die Filtration und beschleunigt damit die QC-Analyse. Die Milliflex Filtereinheiten und die Milliflex Plus-Vakuumpumpe stellen zusammen eine integrierte Lösung für zuverlässige, genaue Ergebnisse in Großproduktionsbereichen bereit.
Die Desinfektion ist einfach durchzuführen, sod’ass der Arbeitsablauf nur minimal unterbrochen wird. Um die Durchsatzleistung noch weiter zu steigern, kann ein Arbeitsplatz mit bis zu drei Milliflex PLUS-Pumpen eingerichtet und von einem einzigen Anwender bedient werden. Die Prüfung ergibt, dass 3 Milliflex PLUS schneller pumpen als ein 6-fach-Verteiler.
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXPTEST01MMSANKITCVRMMHEADCV1
material
316L stainless steel
material
-
material
stainless steel
material
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
input
-
input
-
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Questions
  1. What is the flow rate, max vacuum, and pressure of this system?
    1 answer
    1. As per the user guide - Flow rate: < 16 sec/ml for 100 ml of MilliQ water filtered through MXHA membrane. Accuracy: +/- 5% of 100 ml
      Most of issues related to flow rate are due to incorrect weight calibration.