MTRACEMM1
M-TRACE® Mobile Computer Mount
Synonym(e):
Mobile computer mount
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For use with M-TRACE™ Touch MobileComputer
Verpackung
pack of -1 unit
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
M-TRACE® Mobile Computer Mount is an accessory to conveniently mount the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) outside the isolator/LFH pane. The mobile computer mount facilitates hands-free scanning and registration of the information on consumables while the operator′s hands are busy and occupied in the isolator. The M-TRACE® Mobile Computer Mount is clean room friendly and is compliant with the QC sterility testing environment requirements.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Verwandter Inhalt
Die M-Trace®-Software für elektronische Prüfprotokolle stellt die vollständige Rückverfolgbarkeit Ihrer Sterilitätsprüfungsdaten sicher und hebt Ihre Steritest®-Symbio-Pumpe auf ein völlig neues Niveau. Die M-Trace®-Software reduziert Fehler bei der Bedienung, stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher und steigert die Produktivität.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.