Merck
MTRACEBT1
M-TRACE® Battery
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Synonym(e):
Lithium-ion Battery
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.12
UNSPSC Code:
43210000
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of -1 unit
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MTRACECR1MTRACEMC1MTRACEPC1
compatibility
Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
compatibility
Steritest® Symbio pump, for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
compatibility
M-TRACE® All-in-One PC, M-TRACE® Mobile Computer Mount
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
packaging
pack of -1 unit
packaging
pack of -1 unit
packaging
pack of -1 unit
packaging
pack of -1 unit
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical, sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
General description
The M-Trace® Software & Mobile App is your 21 CFR Part 11 compliant Digital QC companion for sterility testing and other regulated processes, ensuring trusted and efficient data recording. Click here to get more details on the overall M-Trace® solution.
M-TRACE® Battery is an optional accessory for M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) to be used as a second battery or replacement battery. This 3000 mAh Lithium-ion M-TRACE® Battery will further enable to streamline the QC sterility testing workflow.
Application
M-TRACE® Battery is an optional accessory for M-TRACE® Touch Mobile Computer that is used for sterility testing and other quality control workflows in cleanrooms and isolators.
Other Notes
Battery Type-Lithium-ion Battery
Capacity-3300mAh
Legal Information
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die M-Trace®-Software für elektronische Prüfprotokolle stellt die vollständige Rückverfolgbarkeit Ihrer Sterilitätsprüfungsdaten sicher und hebt Ihre Steritest®-Symbio-Pumpe auf ein völlig neues Niveau. Die M-Trace®-Software reduziert Fehler bei der Bedienung, stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher und steigert die Produktivität.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.