Fortfahren mit
CLS430516
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
Synonym(e):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
Pore size:
0.45 μm
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pack of 1, case of 12, pkg of (individually wrapped system)
Material:
cellulose acetate membrane, high-density polyethylene cap (plug seal), polystyrene housing
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 430516
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cellulose acetate membrane, high-density polyethylene cap (plug seal), polystyrene housing
sterility
sterile
feature
cap plug seal, graduations
manufacturer/tradename
Corning 430516
packaging
pack of 1, case of 12, pkg of (individually wrapped system)
bottle capacity
1000 mL
filter capacity
1000 mL
funnel capacity
1000 mL
membrane area
54.5 cm2
neck diam.
45 mm
color
orange cap
pore size
0.45 μm
fitting
GL 45 bottle neck
General description
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme zeichnen sich durch quadratische Filterträger für eine bessere Filtrationsleistung aus. Diese Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersysteme wurden für die Filtration und Lagerung von Zellkultur- und/oder Gewebekultur-medien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen entwickelt. Die Systeme bestehen aus einer Filtratsammelflasche aus Polystyrol und einem Filtertrichter mit Filtermembran sowie einem Flaschenhalsadapter aus Polyethylen und einem Schlauch-Adapter.
Corning square bottle-top vacuum filter systems support a higher capacity cellulose acetate (CA) membrane for greater filtering performance. Cellulose acetate (CA) membranes provide fast flow rates and low protein binding and are good for filtering cell culture media These new bottle/filter systems are designed for filtering and storing cell culture and/or tissue culture media, biological fluids and other aqueous solutions.
  • Cellulose acetate (CA) membranes provide the fastest flow rates, the lowest protein binding and low extractables and are best for filtering cell culture media.
  • Receiver bottles feature easy grip sides for improved handling.
  • Additional storage bottles can be purchased to increase capacity.
  • Bottle caps are supplied sterile and individually packaged.
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment.
  • Individually packaged, sterile and certified nonpyrogenic.
  • Each system has the membrane material and pore size printed on the unit and is color-coded by membrane type for easy product identification. -
  • Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS430517CLS430515CLS430769
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
description
Nylon membrane, pore size 0.2 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.22 μm
manufacturer/tradename
Corning 430516
manufacturer/tradename
Corning 430517
manufacturer/tradename
Corning 430515
manufacturer/tradename
Corning 430769
filter capacity
1000 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
500 mL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cellulose acetate membrane, polystyrene housing, high-density polyethylene cap (plug seal)
material
cellulose acetate membrane, high-density polyethylene cap (plug seal), polystyrene housing
material
Nylon membrane, high-density polyethylene cap (plug seal), polystyrene housing
material
cellulose acetate membrane, high-density polyethylene cap (plug seal), polystyrene housing
feature
cap plug seal, graduations
feature
cap plug seal, graduations
feature
cap plug seal, graduations
feature
cap plug seal, graduations
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)