Merck
MPE050025
Millipore
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 50 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Synonym(e):
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Beschreibung
0.5 mL centrifugal filter
ideal for concentration and desalting of biomolecules
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Microcon®
Leistungsmerkmale
holdup volume> 10 μL
Parameter
0.5 mL sample volume
Länge
4.5 cm (1.8 in.)
Durchmesser
12.3 mm
Filtrationsfläche
0.32 cm2
Porengröße
50 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
Filtrationstyp: Ultrafiltration
Einfache und effiziente Konzentrierung und Entsalzung von Lösungen beliebiger Makromoleküle auf einer Zentrifuge, die für 1,5-ml-Röhrchen ausgelegt ist.
Mit der Biomax-Membran bietet der Microcon® Filter:
  • Reverse Spin zum Maximieren der Rückgewinnung, selbst mit den kleinsten Proben
  • Praktische Lagerung von Filtrat oder konzentrierter Probe in gängigen Mikrozentrifugenröhrchen
  • Konzentrationsfaktoren bis 100 X
Anwendungsbeispiele:
  • Pflanze
Anwendung
Dieser 0,5-ml-Zentrifugenfilter ermöglicht die Konzentrierung von Biomolekülen mit einer Membran-Trenngrenze (NMWL) von 50 kDa. Microcon® Zentrifugenfilter eignen sich ideal für die Konzentrierung und Entsalzung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Rückgewinnungsraten für kleine Volumen mit Reverse Spin (Konzentrationsfaktor unter 20 X)
  • Biomax-Membran
  • Schnelle Verarbeitung
Physikalische Form
Farbcode: Grau
Rechtliche Hinweise
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany