Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MMGASKTEZ
Millipore
Dichtungs-Kit
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units, pkg of 5 units (per pack)
Größe auswählen
5 UNITS
€ 131,00
€ 131,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 UNITS
€ 131,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
€ 131,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
silicon
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 units (per pack)
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dichtungsersatzteile-Kit für den Milliflex Oasis® Kopf für die EZ-Fit® Filtrationseinheit ist ein weiteres Zubehör, das die Wartung des Filtrationskopfs bei Bedarf ermöglicht. Die EZ-Fit® Filtrationseinheit ist eine Einweg-Filtrationsvorrichtung für Keimzahlbelastungstests und wurde zum Sicherstellen einer optimalen Mikrobenwiederfindung entwickelt. Die sterilisierten Einweg-Filtrationsvorrichtungen optimieren den Workflow, sparen Zeit und liefern besonders verlässliche Mikrobenzählungsergebnisse. Das Dichtungs-Kit für den Milliflex Oasis® Filtrationskopf für die EZ-Fit® Filtrationseinheit enthält Ersatzteile für fünf Wechsel.
Anwendung
Das Dichtungs-Kit für den Milliflex Oasis® Kopf für die EZ-Fit® Filtrationseinheit ist ein Zubehörteil zur Verwendung mit der Milliflex Oasis® Filtrationspumpe und wird bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany