EZFITMVG3
EZ-Fit® filtration head gasket
EZ-Fit® filtration head, suitable for (General microbial analysis)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 3 units
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
Eignung
suitable for (General microbial analysis)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Autoklavierbar