Fortfahren mit
MMGASKTSK
Milliflex Oasis® Dichtungs-Kit für die innere Strömungsdesinfektion
for use with Milliflex Oasis® system
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 units
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
shipped in
ambient
General description
Das Milliflex Oasis® Dichtungs-Kit für die innere Strömungsdesinfektion ist ein Zubehör für das Filtrationssystem. Das Milliflex Oasis ® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Das Milliflex Oasis® Desinfektions-Kit ist zum Dekontaminieren der Innenseite der Pumpe vorgesehen. Das Desinfektionsersatzteile-Kit ermöglicht die Wartung des Milliflex Oasis® Desinfektions-Kits für die innere Strömung bei Bedarf.
Application
Die Milliflex Oasis® Filtrationspumpe wird bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt
Other Notes
  • Fünf U-Ringe für eine dichte Verbindung zwischen Trichter und Kit
  • Fünf O-Ringe für eine dichte Verbindung zwischen Kit und Pumpe
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MMSANKIT1MMGASKTMMMMHEADCV1
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
compatibility
for use with Milliflex Oasis® pumps
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems
packaging
pkg of 5 units
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 5 units
packaging
pack of 1 sets
material
silicone
material
-
material
silicone
material
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
SP1
Quality Level
SP2
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®