Merck
MCRP12H48
Millipore
Hängender Millicell-Zellkultureinsatz, PET 1 µm, 12-Well, 48 St./Pkg.
Discontinued with Replacement Product No. PTRP12H48
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 48
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
Filterdurchm.
12 mm
Filtrationsfläche
1.1 cm2
Plattengröße
12 wells
Oberflächenbereich
1.1 cm2
Maximales Well-Volumen
1.4 mL
Arbeitsvolumen
400 μL
Porengröße
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Hängender Zellkultureinsatz aus Polyethylenterephthalat (PET) mit einer Porengröße von 1,0 μm zur Verwendung in einer 12-Well-Platte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC.Konfiguration: 12-Well-Platte, 1 μm PorengrößeMillicell®-Zellkultureinsätze sind ein benutzerfreundliches und praktisches Produkt für adhärente oder Suspensionszellen. Sie ermöglichen den Kontakt mit dem Medium sowohl von der apikalen als auch von der basolateralen Seite her. Zellwachstum, -struktur und -funktion ahmen In-vivo-Umstände genauer nach. Mit Millicell®-Einsätzen können außerdem beide Seiten des Zellen-Monolayers untersucht werden.Millicell® Hängende Zellkultureinsätze: Vorinstalliert in Vorlagen oder einzeln erhältlich- Für Cokultivierungen und Permeabilitätsassays- Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren basolateralen Zugang als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko- Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent istAnwendungen: Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Polyethylenterephthalat hängender Zellkultureinsatz mit einer Porengröße von 1,0 µm zur Verwendung in einer 12-Well-Mikrotiterplatte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC.
Verpackung
Einzeln in Blisterpackungen verpackt
Sonstige Hinweise
Das empfohlene Medienvolumen ist der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.