Fortfahren mit
HT80216
Malachitgrün-Lösung -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Für die Verwendung mit Carbol-Fuchsin (HT80-1) im Sigma Säurefeste Färbung-Verfahren Nr. HT80. Agiert sowohl als Gegenfärbung als auch als Differentiator.
Other Notes
Malachitgrünoxalat (zertifiziert), 1.5%; Essigsäure, 10%; und Glycerin, 17%, in deionisiertem Wasser.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT80283897820-105
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachitgrün-Lösung -Lösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)