Merck
AB5407
Anti-Opsin-Antikörper, blau
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-BCP, Anti-BOP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
158
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPN1LW(5956)
General description
Das vollständige Farbunterscheidungsvermögen des Menschen basiert auf dem Vorhandensein und Funktionieren von drei Mechanismen der zapfenförmigen Lichtsinneszellen. Jeder Zapfentyp besitzt einen lichtempfindlichen Pigment-Protein-Komplex aus 11-cis-Retinal und einem jeweils spezifischen Opsin-Protein, das die Empfindlichkeit für die kurzen (S-Zapfen, Spitzenempfindlichkeit ca. 420 nm), mittleren (M-Zapfen, Spitzenempfindlichkeit ca. 530 nm mit Polymorphismus; Winderckx et al., 1993; Neitz & Neitz, 1998) und langen (L-Zapfen, Spitzenempfindlichkeit ca. 560 nm mit Polymorphismus; Neitz & Jacobs, 1990) Wellenlängen des Lichtspektrums gewährleistet. Alle drei Opsine sind Transmembranproteine mit sieben Membran-überspannenden Regionen. Die Gene für die drei Typen von Zapfen-Opsinen und das Gen für das Rhodopsin der Stäbchen scheinen homolog bei variierendem Erhaltungsgrad. Die stärkste Erhaltung besteht zwischen den lichtempfindlichen Pigmenten für die mittleren (Grün) und langen (Rot) Wellenlängen auf dem X-Chromosom, was auf ein relativ kurz zurückliegendes Duplizierungs-/Divergenzereignis hindeutet (Nathans, 1989; Nathans et al., 1992). Das Opsin der S-Zapfen (Blau) wird auf Chromosom 7 kodiert und scheint einen stärkeren Erhalt mit Rhodopsin zu besitzen. Die Verteilung der Zapfen-Sehzellen beim Menschen wird dominiert von den Pigmenten der M- und L-Zapfen.
Immunogen
Epitop: blau
Rekombinantes menschliches Blau-Opsin.
Application
Dieser Anti-Opsin-Antikörper, blau, ist für die Verwendung in IH(P) für den Nachweis von Opsin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorisches & peripheres Nervensystem
Immunhistochemie: 1:200–1:300 auf formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Netzhautgewebe der Maus. Als Methode der Antigen-Rückgewinnung wird HIER mit Dampfhitze empfohlen; andere Fixierungs- und Rückgewinnungsmethoden wurden nicht getestet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Opsin, blau.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin in PBS {0,02 M Phosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6} mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Netzhaut
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c